Learn More
Nitritex™ White Coverall
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
141.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Cuffs & ankles ISO Class 4 cleanroom compatible zip with adhesive cover flap, Type 5 & 6 White 2XL BioClean-D
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | 2X-Large |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Misura petto (sistema metrico) | 116 to 124 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Controlled Environments |