Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 X-Large
3X-Large
4 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Elastic cuffs
Specifica
Specifica
| Product Type | Camice da laboratorio |
| Size | 4 X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastico |
| Monouso | Sì |
| Resistenza | Non-hazardous Liquids, Dust |
| Tipo di giuntura | Serged |
| Vedi altri risultati |