Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 X-Large
3X-Large
4 X-Large
Descrizione
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Elastic cuffs
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polipropilene |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Elastico |
Monouso | Sì |
Tipo di giuntura | Serged |
Misura petto (sistema imperiale) | 36 to 38 in. |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco >