Learn More
ABEBA™ White Microfiber ESD-Occupationa Loafer Shoes
84.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 Standard |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | For healthcare and kitchen use |
Materiale rivestimento interno | Silver Fibre |
Materiale | Microfiber |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12683800
|
ABEBA™
32370/37 |
37 |
84.90€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12613810
|
ABEBA™
32370/40 |
40 |
84.90€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 Standard | |
For healthcare and kitchen use | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Steel | |
Fuel and slip-resistant |
White | |
Silver Fibre | |
Shock-absorbent midsole | |
Occupationa Loafer | |
Cap | |
ESD Occupational Loafer Shoe |