Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per scopi generali in plastica bianca
Disponibili in vari formati, per scopi generali, per la sicurezza contro radiazioni e rischi biologici, i vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
42.10€ - 110.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Plastic |
Tipo | Tray |
Da utilizzare con | Safe containment of spillages, lab bench protection |
Include | Liner |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12347237
|
Fisherbrand™
|
460 x 260mm |
42.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12357237
|
Fisherbrand™
|
570 x 340mm |
61.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12367237
|
Fisherbrand™
|
570 x 540mm |
65.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12377237
|
Fisherbrand™
|
680 x 540mm |
77.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12387237
|
Fisherbrand™
|
700 x 460mm |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12397237
|
Fisherbrand™
|
1130 x 540mm |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Disponibile nei formati per impieghi generici, per la protezione dai rischi biologici e dalle radiazioni
- I vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
- Tutti i vassoi sono forniti con un rivestimento interno gratuito al momento dell'acquisto
- Altri rivestimenti interni ecologici APET sono forniti in confezioni da 25
Specifica
White | |
Tray | |
Liner | |
Rectangular |
Plastic | |
Safe containment of spillages, lab bench protection | |
1 Each |