Learn More
3M™ White Polypropylene/Polyethylene Laminate Film Category III Protective Coveralls
Codice prodotto. 11923744
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11923744
Marca: 3M™ 7000089667
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Hooded
Hood Type 2-panel
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category III
Altezza (sistema metrico) 200 to 206 cm