Learn More
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
25 ml
60 ml
90 mL
125 mL
250 ml
625 ml
1000 mL
Descrizione
Cost-effective polypropylene packing container with screw cap. Empties fully without residue retention.
- Impervious to light
- Suitable for use with foodstuffs
- Sterilizable
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 12 mL |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
Include | Screw Cap |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 |
Peso (sistema metrico) | 0.32 kg |
Colore chiusura | White |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Autoclavable |