Learn More
Wheaton™ Tappi a vite urea bianchi
Suitable for most applications that call for screw neck bottles. Wheaton™ White Urea Screw Caps are EPE lined.
109.00€ - 146.00€
Specifica
Materiale rivestimento interno | EPE |
---|---|
Descrizione | Tappo |
Materiale | Urea |
Colore | Bianco |
Quantità | 1000 conf. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
14813592
|
Wheaton™
300190 |
15.5 mm |
109.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14843592
|
Wheaton™
300208 |
22 mm |
146.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Multiple thread size options
- Excellent closing option for screw neck bottles and vials
Specifica
EPE | |
Urea | |
1000 conf. |
Tappo | |
Bianco | |
Flaconcini diagnostici con filettatura |