Learn More
Fisherbrand™ Wide Mouth Round Bottles with White Polypropylene Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
2000 mL
3000 mL
3840 mL
Finitura collo:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Quantità:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Colore | Natural |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 146 mm |
Materiale | HDPE |
Quantità | 150 |
Colore chiusura | White |
Finitura collo | 53-400 |
Closure Included | Yes |