Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo
Codice prodotto. 15419113 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1 L
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15419113
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo Fisherbrand™ sono graduati e disponibili in una varietà di formati.
  • Vetro borosilicato
  • Graduato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Capacità (sistema metrico) 300 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 156 mm
Graduated
Diametro (sistema metrico) esterno 87 mm