Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo
Codice prodotto. p-7070791 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1 L
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15489103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
In vetro borosilicato. I matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo Fisherbrand™ sono graduati e disponibili in una varietà di formati.
  • Borosilicate glass
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 34 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Graduated
Diametro (sistema metrico) esterno 51 mm