Learn More
BRAND™ Wide Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured from Boro 3.3 glass
- Wide neck for ease of filling
- Acc. to DIN EN ISO 24450
- Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Altezza (sistema metrico) | 156 mm |
| N. per confezione | 10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 87 mm |