Learn More
BRAND™ Wide Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Codice prodotto. 10694352 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10694352
Marca: BRAND™ 92854
With beaded rim and graduations
  • Manufactured from Boro 3.3 glass
  • Wide neck for ease of filling
  • Acc. to DIN EN ISO 24450
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Stile collo Larga
N. per confezione 10
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm