Learn More
BRAND™ Wide Neck PFA Bottle
Click to view available options
Capacità:
250 mL
500 mL
2000 mL
Descrizione
- PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
Specifica
Specifica
Capacità | 2000 mL |
Descrizione | Wide Neck |
Materiale | PFA |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S40 |
Tipo di chiusura | Screw Cap |