Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Accessories
Codice prodotto. 15402007
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Each
Tipo:
Vial
Vial Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
1 ft.
2 ft.
Codice prodotto. 15402007
Marca: Thermo Scientific Chemicals 044531.KT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Digital Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Accessory for Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill
Quantità Each
Tipo Vial Adapter