Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR in quarzo a parete sottile
Le provette al quarzo NMR Wilmad Precision hanno un tasso di espansione termica estremamente basso e un'elevata resistenza alla trazione che è 14 volte maggiore durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto alle provette in vetro Classe A di tipo 1
710.00€ - 740.00€
Specifica
Camber (Metric) | 13 μm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 38 μm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 9.9935± 0.0065mm |
Diametro (sistema metrico) interno | 9.070± 0.013mm |
Forza del campo | 400 MHz |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15368958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1075 |
178 mm | 513-7PP-7QTZ-5 |
710.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15378958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1085 |
203.2 mm | 513-7PP-8QTZ-5 |
725.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15388958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1095 |
228.6 mm | 513-7PP-9QTZ-5 |
740.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Il quarzo naturale mantiene un tasso di trasmissione superiore all'85% (spessore di 10 mm, tenendo conto della perdita di riflessione) al di sopra di 265 nm, che rende le provette in quarzo preferibili negli studi di fotochimica
- Una costante dielettrica dimezzata rispetto al vetro Pyrex™ contribuisce a migliorare il fattore di qualità
- La bassa densità del boro pari o inferiore a 0.1 ppm garantisce uno sfondo pulito negli studi NMR con boro 11
- Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
- Per massimizzare l'SNR, le provette al quarzo per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controllo dei difetti della superficie ottica
Specifica
13 μm | |
9.9935± 0.0065mm | |
400 MHz |
38 μm | |
9.070± 0.013mm | |
0.46 mm |