Learn More
Bel-Art™ Rivestimento per provette per campioni in FEP SP Scienceware™ Wilmad™ da 3 mm
Garantisce un ambiente privo di contaminazione per indagini NMR in cui sono presenti composti chimici corrosivi come acido fluoridrico, bifluoruro di ammonio e soluzioni di idrossido concentrate. I rivestimenti per provette per campioni in FEP Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ da 3 mm sono compatibili con le provette NMR Wilmad 7 in..
19.20€ - 23.75€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 202 mm |
---|---|
Materiale | In polipropilene fluorurato etilene (FEP) |
Product Type | Rivestimento provetta |
Lunghezza (sistema imperiale) | 8 pollici |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15358698
|
Bel-Art™
66000-0371 |
1.95 mm | 1.50 mm | N/A | |||||
15368698
|
Bel-Art™
66000-0571 |
3.65 mm | 3.15 mm |
23.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- La struttura a parete sottile e a fondo tondo riduce al minimo le perdite del fattore di riempimento
- Non rigido, raddrizzare durante l'inserimento nelle provette per campioni.
- Tappo in PTFE incluso con ciascun rivestimento.
- Non consigliato per studi a temperature elevate.
Specifica
202 mm | |
In polipropilene fluorurato etilene (FEP) | |
Rivestimento provetta | |
8 pollici |