Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 5.0 mm
I diversi colori facilitano la tracciabilità dei campioni in base a vari solventi di riferimento.
11.90€ - 97.95€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 5.0 mm |
---|---|
Materiale | Etilene vinil acetato |
Da utilizzare con (applicazione) | Spettroscopia NMR |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Include | Linea di prodotti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Include | Linea di prodotti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15378708
|
Bel-Art™
66005-0101 |
Blu | Modello: Wilmad™ 521-BLU-100 | 100 per confezione | Model: Wilmad™ 521-BLU-100 | N/A | |||
15388708
|
Bel-Art™
66005-0102 |
Rosso | Modello: Wilmad™ 521-RED-100 | 100 per confezione | Model: Wilmad™ 521-RED-100 | N/A | |||
15398708
|
Bel-Art™
66005-0108 |
Blu cielo | Modello: Wilmad™ 521-SKY-100 | 100 per confezione | Model: Wilmad™ 521-SKY-100 | N/A | |||
15318718
|
Bel-Art™
66005-0109 |
Assortiti | Modello: Wilmad™ 521-ASST-100 | 100 per confezione | Model: Wilmad™ 521-ASST-100 | N/A | |||
15338718
|
Bel-Art™
66005-0111 |
Bianco | Monouso | 100 per confezione | Modello: Wilmad™ 521-WHT-100 | N/A | |||
15348718
|
Bel-Art™
66005-0112 |
Giallo | Modello: Wilmad™ 521-YLW-100 | 100 per confezione | Model: Wilmad™ 521-YLW-100 | N/A | |||
15358718
|
Bel-Art™
66005-1001 |
Blue | Modello: Wilmad™ 521-BLU-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-BLU-1000 | N/A | |||
15368718
|
Bel-Art™
66005-1002 |
Rosso | Modello: Wilmad™ 521-RED-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-RED-1000 |
73.60€
1000 confezioni |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15378718
|
Bel-Art™
66005-1003 |
Fucsia | Modello: Wilmad™ 521-FUH-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-FUH-1000 | N/A | |||
15388718
|
Bel-Art™
66005-1004 |
Verde | Modello: Wilmad™ 521-GRN-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-GRN-1000 | N/A | |||
15398718
|
Bel-Art™
66005-1005 |
Arancione | Modello: Wilmad™ 521-ORG-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-ORG-1000 | N/A | |||
15308728
|
Bel-Art™
66005-1006 |
Rosa | Modello: Wilmad™ 521-PNK-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-PNK-1000 | N/A | |||
15318728
|
Bel-Art™
66005-1007 |
Viola | Modello: Wilmad™ 521-PUR-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-PUR-1000 | N/A | |||
15328728
|
Bel-Art™
66005-1008 |
Aqua | Modello: Wilmad™ 521-AQA-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-AQA-1000 |
94.20€
1000 confezioni |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15338728
|
Bel-Art™
66005-1009 |
Assortiti | Modello: Wilmad™ 521-ASST-1000 | 1000 per confezione | Model: Wilmad™ 521-ASST-1000 |
85.20€
1000 confezioni |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15358728
|
Bel-Art™
66005-1011 |
Bianco | Modello: Wilmad™ 521-WHT-1000 | 1000 per confezione | Modello: Wilmad™ 521-WHT-1000 |
85.20€
1000 confezioni |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15378728
|
Bel-Art™
66005-1012 |
Giallo | Modello: Wilmad™ 521-YLW-1000 | 1000 per confezione | Modello: Wilmad™ 521-YLW-1000 | N/A | |||
15308738
|
Bel-Art™
66008-0100 |
Nero | Modello: Wilmad™ 521-BLK-100 | 100 per confezione | Modello: Wilmad™ 521-BLK-100 | N/A | |||
Descrizione
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.Specifica
5.0 mm | |
Etilene vinil acetato | |
Spettroscopia NMR |