Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR a doppio strato per campioni tossici Wilmad-LabGlass™
Le provette NMR a doppio strato Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ offrono un'ulteriore protezione quando si lavora con campioni tossici.
40.17€ - 99.05€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
---|---|
Forza del campo | 600 MHz |
Forma | Provetta a fondo piatto |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) interno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) interno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15368558
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0001 |
Kit completo | 2.97 mm | 516-CC-5 |
99.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15378558
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0002 |
Provetta esterna | 4.07 mm | 516-O-5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Le provette interne ed esterne sono progettate con una spaziatura reciproca di circa 50 μm
- In vetro Pirex™
- Ideali per studi a temperatura variabile
Specifica
5 mm | |
600 MHz | |
Provetta a fondo piatto |