Learn More
Bel-Art™ Provetta per bassa pressione/vuoto SP Scienceware™ Wilmad™
Offre una pratica soluzione di tenuta ignifuga per campioni liquidi sensibili all'aria o volatili. La provetta a bassa pressione/vuoto Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ è ideale per esperimenti NMR anaerobici e a tenuta.
Marca: Bel-Art™ 66304-0581
Allerta:
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Descrizione
- Il robusto sistema di tenuta consente l'accumulo di pressione all'interno del campione
- Il pistone in PTFE senza grasso garantisce una tenuta al 100% priva di contaminazione
- Riprogettata con una superficie di tenuta 4 volte più ampia, eliminando le perdite e aumentando notevolmente la durata rispetto alle tradizionali provette J-Young
- Il design simmetrico assiale garantisce l'applicazione negli esperimenti in centrifuga
Specifica
51 μm | |
203 mm | |
300 MHz | |
8 pollici |
25μm | |
5 mm | |
Provetta in vetro, pistone e adattatore per vuoto | |
507-LPV-8 |