Learn More
Bel-Art™ Provetta per bassa pressione/vuoto SP Scienceware™ Wilmad™
Offre una pratica soluzione di tenuta ignifuga per campioni liquidi sensibili all'aria o volatili. La provetta a bassa pressione/vuoto Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ è ideale per esperimenti NMR anaerobici e a tenuta.
Marca:  Bel-Art™ 66504-0585
Codice prodotto. 15388988
  • 199.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il robusto sistema di tenuta consente l'accumulo di pressione all'interno del campione
  • Il pistone in PTFE senza grasso garantisce una tenuta al 100% priva di contaminazione
  • Riprogettata con una superficie di tenuta 4 volte più ampia, eliminando le perdite e aumentando notevolmente la durata rispetto alle tradizionali provette J-Young
  • Il design simmetrico assiale garantisce l'applicazione negli esperimenti in centrifuga
Specifica
Specifica
13 μm
203 mm
500 MHz
8 pollici
25μm
5 mm
Provetta in vetro, pistone e adattatore per vuoto
528-LPV-8