Learn More
Bel-Art™ Provetta per campioni EPR a parete sottile in quarzo SP Scienceware™ Wilmad™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
5 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le rigide tolleranze di DI e DE garantiscono una compatibilità del 100% con gli spettrometri
- In confezione singola per evitare la contaminazione
- Consigliate per esperimenti con molecole organiche di piccole dimensioni (peso molecolare ∼500) solo a temperatura ambiente
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Quarzo |
| Product Type | Provetta campione |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.5 mm |
| Modello | 710-SQ-250M |