Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR a parete sottile ad alta produttività
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
103.5 mm
178 mm
203 mm
Forza del campo:
600 MHz
High-throughput
Quantità:
100/confezione
50/confezione
Dimensione della confezione:
100 confezioni
50 confezioni
Descripción
- I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
- Per l'uso ordinario in spettrometri NMR a campo medio-basso
- Una delle migliori tolleranze di diametro esterno del settore
- Tenuta garantita nello spinner
- In vetro ASTM E438 Tipo 1 Classe B
- Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
- Codici WG-1000-4-SJ e WG-1000-7-SJ forniti con tappi autentici Bruker SampleJet, tutti gli altri con tappo per NMR monouso
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 60 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 103.5 mm |
| Materiale | ASTM E438 vetro tipo 1 classe B |
| Product Type | Provette per NMR |
| Tipo di chiusura | Tappo Bruker SampleJet |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Forza del campo | 600 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.43 mm |
| Quantità | 100/confezione |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido