missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibertini Elettronica™ Super Dee Digital Distilling Unit

Codice prodotto. 11907606
Encompass
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1200mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11907606

Marca: Gibertini Elettronica™ SDEE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Determine volatile acidity and the alcoholic strength by volume in wines, musts and alcoholic beverages with the OIV Official method. Gibertini Elettronica™ Super Dee Digital Distilling Unit features a robust stainless steel design and an easy to read display.

Control panel with Alphanumeric Intelligent Display and keyboard drives and controls the microprocessor for:

  • The regulation and the tare of the new balance
  • The volume to be distilled
  • The real time value of the distilled amount
  • Check of the inlet cooling water: temperature, pressure and flow.
  • Functional requirement: T max = 20°C – press min = 1,5 bar – flow min = 5L/min
  • The different languages (IT/ES/UK/FR)
  • The warning of missing glassware
  • The warning of opened protection or drainage

Integrated Steam Generator: no more distilled water required. Direct connection to the tap water and cartridge for demineralisation (endurance 100L – ca 400 volatile acidity analyses) interchangeable by the user. Available also without steam generator.

  • AISI 316 stainless steel framework
  • New vertical sliding Plexiglas protection
  • New phial with enlarged drainage to distillate wine lees and grape pulp
  • New system rapid and operational (one hand operation) for holding the glassware. It inhibits the distillation if the glassware is not present
  • New shower for washing the phial with flow regulation
  • Magnetic filter at the inlet of the water for stopping heavy particles
  • Automatic stop of the instrument after the distillation helps conserve water

Specifica

Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz
Tensione 230V, 50/60Hz
Include 3 bottles 100mL, 200mL vial 1, 2 300mL conical flasks, 1 wash bottle 500mL, 3 wash bottles, chemical reagents and demineralization cartridge
Profondità (sistema metrico) 300mm
Altezza (sistema metrico) 1200mm
Tipo Wine Distiller
Materiale Stainless steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) wines, spirits, beers, perfumes and alcoholic solutions
Quantità 1Each
Dimensioni (L x P x A) 300 x 290 x 1200mm
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 20°C
Frequenza 50/60Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato