Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Codice prodotto. p-200110092
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 rotoli
Codice prodotto. 15750967
Marca: Nordvlies 24775
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blue cleaning paper roll made from selected recycled raw materials, embossed in volume and glued in layers.
  • High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
  • High-performance paper
  • Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
  • Industrial, automotive manufacturing, food processing
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Materiale Recycled Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 38 x 38 cm
Quantità confezione 1 Roll of 500 Wipes
Strato 2-ply
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 2 x 20 g/m2
Green Features Nordic Swan and EU Eco label