Learn More
Pal International™ Salviette igienizzanti per le mani Wipex™
Codice prodotto. 12819307
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
195 x 235 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 150
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12819307
Marca: Pal International™ W68230
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Provides fast and convenient hand and surface cleaning and sanitization. Pal International™ Pal TX Hand and Surface Sanitizing Wipes leave skin feeling moisturized and refreshed.
  • Designed to provide fast and convenient hand and surface cleaning and sanitization.
  • Ethanol based and dermatologically tested.
  • Leave skin moisturized and refreshed.
  • Portable in the canister and ideal for use when there is no access to soap and water.
  • Can be wall-mounted in the 2.0L bracket at wash stations, lavatories or entry points.
Specifica
Product Type Salvietta disinfettante per mani
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 195 x 235 mm
Quantità confezione 1 Ea.