Learn More
Branson Ultrasonics™ Cestello in filo metallico per lavatrice
Marca:  Branson Ultrasonics™ 000-019-129
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21000kg
Codice prodotto. 10079240
  • 102.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1 ciascuno
107 mm
74 mm
125 mm
Cestello
Per lavatrice a ultrasuoni Branson 1510/1800
Stainless Steel
1510/1800