Learn More
R&L Enterprises™ Rete di ferro
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Ceramic Center:
Ceramic Center
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Ceramic Center | Ceramic Center |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 150 mm |
| Bordi | Non-Fraying |
| Include | Parte centrale in ceramica |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | Square |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Ferro |
| Tipo | Reti di ferro |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |