Learn More
Welch™ WOB-L 2567 Piston Pump
Codice prodotto. 10107851 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10107851
Marca: Welch™ U2567C50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these pumps for dry or aqueous vapor applications. Welch Ilmvac™ WOB-L 2567 Piston Pumps are economical, oil free adjustable vacuum pumps.
  • Reliable WOB-L Piston pump is perfect for many common laboratory vacuum applications
  • Features: Vacuum to 60 Torr (27.6 in. Hg)
  • Includes Vacuum Regulator and Gauge: simple to adjust and monitor vacuum level
  • Inlet Water Trap: float ball rises to seal off pump from accidental ingestion of water
  • Muffler quiets pump and filters discharge air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità motore 83 L/min.
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 254 mm
Modello WOB-L 2567
Wattage 250 w
Peso (sistema metrico) 7.5 kg
Frequenza 50 Hz
Overall Height (Metric) 254 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 381 mm
Tipo di pompa Piston Pump
Maximum Pressure 80 mbar
Tensione 230 V