Learn More
Uvex™ Women's Cotton/Polyester Lab Coat
33.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Misura petto (sistema metrico):
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Size:
X-Small
Small
Medium
Descrizione
- Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
- Long, slightly waisted fit
- Lapel collar
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | X-Small |
Sesso | Women's |
Materiale | Polyester, Cotton |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Snaps |
Stile polso | Stud-fastened |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Regular |