Learn More
Wooden Dissecting Board With Frame Edges
Codice prodotto. p-8008565
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
550 x 400 x 17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13132141
Marca: S Murray SAMCO Y335/02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Dissecting Board
Materiale Wood
Dimensioni (L x P x A) 550 x 400 x 17 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm