Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Sleeves
For storage of prepared petri dishes.
38.40€ - 41.40€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Tipo | Sleeve |
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15702145
|
Microspec™
K5 |
55 mm |
38.40€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15772135
|
Microspec™
K2 |
90 mm |
41.40€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Professionally wrap poured plates for fridge storage or incubation
- Allows poured plates to heat shrunk into sleeves for fridge storage
- Keeps plates neatly stacked and steady
- Reduces moisture loss
- Tear strip for easy removal of plates when required
Specifica
Polypropylene | |
Sleeve | |
180 mm |