Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE Membrane Disc Filters
Membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
159.00€ - 685.00€
Specifica
Materiale (membrana) | wwPTFE |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 280 μm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17134521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60548 |
0.45 μm | 47 mm |
217.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60539 |
0.2 μm | 47 mm |
236.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60542 |
0.2 μm | 50 mm |
242.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60547 |
0.45 μm | 25 mm |
159.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60550 |
0.45 μm | 50 mm |
282.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17154521
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60551 |
0.45 μm | 90 mm |
685.00€
pezzi 75 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60538 |
0.2 μm | 25 mm |
168.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Maximum versatility
- Filters aqueous solutions or aggressive chemicals
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
wwPTFE | |
Non-sterile | |
280 μm |