Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue
471.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- Blue, limited life hooded coverall
- Supplied in packs of 25
- Provides PPE Category III protection
- Storm flap and hood designed for easier taping to a respirator
- Provides anti-static and general protection against water-based or chemical splashes, liquids, and dust particles
- Durable SMS fabric with additional treatment for increased protection
- Available in sizes Small through 3X-Large
Specifica
Product Type | A50 Breathable Particle and Splash Protection Coveralls |
Size | Small |
Sesso | Unisex |
Materiale | SMS |
Colore | Blue |
Tipo di chiusura | 2-way Zipper |
Tipo di giuntura | Stitched |
Classe di protezione | A50 PPE Category III |
Lunghezza (sistema imperiale) | 23.4 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 60 cm |