Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette WYPALL™ L20 EXTRA con rotolo a svolgimento centrale
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Unit Size:
6 rotoli
Description
- Each individual roll contains 380, 2 ply sheets
- Single-use wiping paper designed for heavy-duty wiping tasks
- Unique Airflex™ technology delivers exceptional strength and absorbency
- Centrefeed roll format
- Compatible with WypAll Centrefeed Wiper Dispenser (product code 7017)
Specifications
Specifications
| Product Type | Salvietta |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.35 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42.50 cm (foglio) |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.35 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 18.50 cm (foglio) |
| Materiale | Paper |
| Colore | Blu |
| Monouso | Sì |
| Dimensioni (L x P) | 42.50 cm x 18.50 cm (foglio) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Panni monouso altamente assorbenti, per detersione e pulizia generiche, attività di pulizia di media intensità quali lucidatura del vetro, pulizia di superfici lisce e di strumenti |
| Show More |