Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette in tessuto WypAll™ L30
Per la protezione dei lettini e il mantenimento di livelli elevati di igiene in ambito sanitario. Le salviette di carta Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 sono robuste, antistrappo e durevoli coperture per lettini a 2 veli SCOTT™.
82.30€ - 108.00€
Specifica
Product Type | Wiping Paper |
---|---|
Materiale | Tessuto |
Colore | Blu |
Strato | A 2 veli |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12693586
|
Kimberly-Clark™
7300 |
38 x 23.5 cm | General purpose use Preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands |
82.30€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12363750
|
Kimberly-Clark™
7301 |
38 x 33 cm | Attività di pulizia generale quotidiana; assorbimento di olio e grasso, asciugatura di apparecchiature, superfici bagnate, mani, viso |
108.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Rotoli perforati bianchi o blu da 40, 50 o 59 cm di larghezza per l'uso in ambienti affollati
- Utilizzabili con un sistema di erogazione per controllarne l'uso e ridurre gli sprechi (ad eccezione del rotolo con larghezza 59 cm)
Specifica
Wiping Paper | |
Blu | |
Non-sterile |
Tessuto | |
A 2 veli |