Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Microfiber Cloths
Clean glass, mirrors and other surfaces with a streak-free finish. WypAll™ Microfiber Cloths are reusable and can be washed up to 300 times without affecting performance.
119.00€ - 135.00€
Specifica
Product Type | Microfiber Cloth |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 40 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 40 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12661456
|
Kimberly-Clark™
8395 |
Blue |
135.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12671456
|
Kimberly-Clark™
8396 |
Green |
135.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12651456
|
Kimberly-Clark™
8394 |
Yellow |
119.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12681456
|
Kimberly-Clark™
8397 |
Red |
119.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 30-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cleans without chemicals
- Available in 4 different colors
- Dimensions L x W: 40 x 40 cm
- Supplied in packs of 6
- Wrapped in splash-proof, water-repellent polybags, giving you immediate access to hygienically protected wipers in your work area
- Ideal for desk and surface cleaning
Specifica
Microfiber Cloth | |
40 cm | |
40 cm | |
40 x 40 cm (15.7 x 15.7 in.) | |
24 Pk. |
15.75 in. | |
15.75 in. | |
Microfiber | |
Chemical-free desk and surface cleaning | |
Non-sterile |