Learn More
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Abeba X-Light White Safety Loafer - Smooth leather safety shoes with elastic instep.
Marca:  Abeba™ 711032/41
80.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17682035
  • 121.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable Active Comfort Insole (art. 351620)
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
Specifica
Specifica
Elastic Band
Leather
Steel
White
41
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC