Learn More
ABEBA™ Pantofole di sicurezza bianco S2 X-Light
Comfort per tutto il giorno con la nuova scarpa di sicurezza ABEBA X-Light. Realizzato in microfibra bianca, lavabile. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre
Marca: ABEBA™ 7131028/48
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Breathable lining with Silver ions | |
48 | |
Polyurethane | |
Steel | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
White | |
Microfiber | |
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative | |
Slip-on shoes | |
1 Pair | |
Water |