Learn More
Heathrow Scientific x-tourn™ Tourniquets
x-tourn™ Tourniquets are high-quality, eliminating roping or curling when used. Latex free, no rubber proteins, resins or fatty acids that can produce hypersensitive reactions.
Marca:  Heathrow Scientific HS120110
Codice prodotto. 16310706
  • 90.80€ / pezzi 250
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Less abrasive than other brands, uniform thickness prevents shredding and breaking
  • Made from supple amd smooth polyisoprene
  • Latex free
  • Disposable
Specifica
Specifica
Orange
Polyisoprene
Single-use
18 in.
2.54 cm
Yes
250/Pk.
45.7 cm
1 in.