Learn More
Bolle Protection™ Occhiali di protezione in policarbonato X90
7.39 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Color: Clear
Descrizione
- Ball-pivot
- Large, adjustable strap
Specifica
Lens Coating | Antinebbia, Antigraffio |
Lens Tint | Trasparente |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Colore telaio | Bianco |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Dettagli sulla ventilazione | Ventilated |
Materiale | Policarbonato |
Materiale del telaio | PVC |