Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Filter Tips
Eliminate sample and pipette contamination. Fisherbrand™ Top-Line Pipette Filter Tips prevent impurities from passing through micropore filter.
62.17€ - 115.69€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Metodo di sterilizzazione | Beta radiation |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10102512
|
Fisherbrand™
|
1-200 μl | 5.08 cm | Trasparente |
70.65€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10691213
|
Fisherbrand™
|
1000 μl | 86mm | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10375572
|
Fisherbrand™
|
5 to 300 μL | 55mm | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10366242
|
Fisherbrand™
|
0.1 to 10 μL | 34.1mm | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10060842
|
Fisherbrand™
|
1-100 μl | 5.08 cm | Trasparente |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10580813
|
Fisherbrand™
|
1 to 50 μL | 50.8mm | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10050842
|
Fisherbrand™
|
1 to 30 μL | 50.8mm | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Filters are made of high-quality hydrophobic virgin polyethylene without additives
- Filters block aerosols and liquids through micropore filter technology
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes (except 0.5-10/20µl filter tip)
- Conical tip outlet prevents drop formation at the outlet opening of tip
- Tips manufactured from autoclavable, non-wettable polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Filtered | |
Clear | |
Beta radiation | |
Yes | |
Standard Volumes |
Sterile | |
Autoclavable | |
Rack | |
Virgin Polypropylene |