Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler Syringes
Allows adding of internal standards without cross contamination
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2928210
Codice prodotto. 15239263
  • 112.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Available as all-metal or PTFE-tipped plunger
Specifica
Specifica
PTFE (Plunger)
23 G
0.63 mm
56 mm
Autosampler Syringe
0.11 mm
10 μL
Cone