Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95558 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
126.00€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17238381
|
Uvex
9555838 |
38 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248381
|
Uvex
9555839 |
39 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258381
|
Uvex
9555840 |
40 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268381
|
Uvex
9555841 |
41 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278381
|
Uvex
9555842 |
42 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288381
|
Uvex
9555843 |
43 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298381
|
Uvex
9555844 |
44 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208391
|
Uvex
9555845 |
45 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218391
|
Uvex
9555846 |
46 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228391
|
Uvex
9555847 |
47 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238391
|
Uvex
9555848 |
48 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248391
|
Uvex
9555849 |
49 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258391
|
Uvex
9555850 |
50 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268391
|
Uvex
9555851 |
51 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278391
|
Uvex
9555852 |
52 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95558 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable water repellent full grain leather
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95558
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
Reusable | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard Width | |
Yes | |
S2 |