Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marca:  TNCBio™ XF212-0500
Codice prodotto. 17806937
  • 490.78€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Specifica
Specifica
Transparent liquid
FBS replacement
Cell Culture Supplement
Sterile-filtered
7 to 8
Cold Pack
4°C
Liquid
Sterile-filtered
285 - 325 mOsm/kg
500 mL