Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marca: TNCBio™ XF212-0500-12
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Specifica
Transparent liquid | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
285 - 325 mOsm/kg | |
12 x 500 mL |
4°C | |
Cell Culture Supplement | |
Sterile-filtered | |
7 to 8 |