Learn More
Grant Instruments™ Bagni a ultrasuoni digitali serie XUB
The XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments. Incorporating Frequency LEAP technology to ensure uniform levels of ultrasonic activity throughout the fluid, these baths offer high performance giving an accurate and precise ultrasonic process.
Marca: Grant Instruments™ XUB10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Descrizione
The XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments. Incorporating Frequency LEAP technology to ensure uniform levels of ultrasonic activity throughout the fluid, these baths offer high performance giving an accurate and precise ultrasonic process.
- Adjustable speed control from 500 to 3000 rpm
- Handles up to 32 tubes in three different sizes/combinations
- Additional VP-1 flat head for single tube mixing supplied with unit
- Rubber suction pads hold tight to the work surface and prevent the unit from walking - they also absorb vibration and prevent its transmission to the workbench
- Easy to operate - select either Continuous or Touch operation and turn the knob to adjust the speed
- The 32-socket universal platform for three tubes sizes (16 x 1.5mL, 8 x 0.5mL, 8 x 0.2mL) and a tip for mixing individual tubes up to 15mL
- Operating temperature range: + 4°C to 40°C
Specifica
0 to 99 min. | |
9.5 L | |
Ambient +5°C to 70°C |
230 V | |
183 mm | |
32 to 38 kHz |
Sicurezza e movimentazione
- Grant M2 ultrasonic solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID