Learn More
Xylene, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C8H10, CAS Number-1330-20-7, 2.5L, 136 deg.C, Colorless, 106.17g/mol, -34 deg.C, 77264, Amber glass bottle, Liquid, 8mbar at 20 deg.C, 0.6 mPaS at 20 deg.C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punto di fusione | -34°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 136°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Plastic-coated Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 8mbar at 20°C |
Viscosità | 0.6 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 106.17g/mol |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.