Learn More
Yeast Extract, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Descrizione
- Format: Off-white powder
- CAS: 8013-01-2
- MDL Number: MFCD00132599
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Colore | Off-white |
Forma | Powder |
Grado | Ultrapure |
Product Type | Microbiology Media |
Tipo di imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 1 kg |