Learn More
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, 'A' length American cone
Use with glass and metal stirrer shafts. The high-performance stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
114.00€ - 222.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori ad asta in vetro e metallo |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Allineamento dell'asta durante la miscelazione |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10503795
|
Cowie Technology™
005.0.1945 |
19 mm | 70 mm | 58 mm | 45/50A Cone |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10476683
|
Cowie Technology™
005.0.1634 |
16 mm | 70 mm | 50 mm | 34/45A Cone |
176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10788033
|
Cowie Technology™
005.0.1229 |
12 mm | 70 mm | 50 mm | 29/42A Cone |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10778033
|
Cowie Technology™
005.0.1029 |
10 mm | 60 mm | 50 mm | 29/42A Cone |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10233453
|
Cowie Technology™
005.0.1024 |
10 mm | 60 mm | 42 mm | Cone size: 24/40 |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10058942
|
Cowie Technology™
005.0.0824 |
8 mm | 60 mm | 42 mm | 24/40A Cone |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10690164
|
Cowie Technology™
005.0.0819 |
8 mm | 60 mm | 42 mm | 19/38A Cone |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10593785
|
Cowie Technology™
005.0.0619 |
6 mm | 60 mm | 42 mm | 19/22A Cone |
114.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.- Resistenza chimica elevata
- Senza colpi e vibrazioni ridotte
- Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
- Nessun distacco
- Anello di giunzione a rilascio automatico
- Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifica
Agitatori ad asta in vetro e metallo | |
Allineamento dell'asta durante la miscelazione | |
1 ciascuno |